Imprimer
Formaldéhyde 37% (p/p) dans l'eau stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec methanol 5-15%
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 53 EUR
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldéhyde 37% (p/p) dans l'eau stabilisé
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,083 g/cm³
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %