Imprimer
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse Ph. Eur.
Marques : VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
VWRS30322.368EA 0 EUR
VWRS30322.368 VWRS30322.465
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse Ph. Eur.
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Poids moléculaire: 30.03 g/mol
Point d'ébullition: -19.3
Point de fusion: -92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04259