Imprimer
Tubes à centrifuger, fond conique, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3103-0015 3103-0050
525-0464EA 57 EUR
525-0464 525-0465
Tubes à centrifuger, fond conique, Nalgene®
Tubes Tubes à centrifuger
PPCO, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Maximum RCF: 6000 ×g
  • Autoclavable
Conical-bottom centrifuge tubes, which feature molded-in graduations.