Imprimer
Hydrogène peroxyde 30% stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22287.1000 8.22287.2500
8.22287.1000EA 43.3 EUR
8.22287.1000 8.22287.2500
Hydrogène peroxyde 30% stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Synonyms Perhydrol