Imprimer
Pissettes à col étroit, avec bouchon à vis
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
143848 143862 143854
BRND143848EA 138 EUR
BRND143848 BRND143862 BRND143854
Pissettes à col étroit, avec bouchon à vis
Flacons Pissettes
En PFA, translucide, avec bouchon à vis en ETFE et tube de pulvérisation en FEP.
  • Excellente résistance chimique
  • Stabilité thermique élevée comprise entre –200 et +260 °C
  • Peut être utilisé pour les applications moins importantes pour lesquelles le PFA pur n'est pas nécessaire
With recycled PFA content. Thus, reasonably priced and environmentally friendly.