Imprimer
Hydrogène peroxyde 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
1.07209.0250EA 81.4 EUR
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
Hydrogène peroxyde 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25,7 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO
Synonyms Perhydrol