Imprimer
Pyridine-D5 99 atom % D pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pyridine-[²H₅]
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 123 EUR
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pyridine-D5 99 atom % D pour spectroscopie RMN
Pyridine-D5
Formule: C₅D₅N
Poids moléculaire: 84.06 g/mol
Point d'ébullition: 114.4
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044639
Numéro CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water