Tétrahydrofuranne-D8 (99.5% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄D₈O Point d'ébullition: 65 °C (1013 hPa) Point de fusion: –108 °C Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –17 °C (coupe fermée) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00044238 Numéro CAS: 1693-74-9 EINECS: 216-898-4 UN: 2056 ADR: 3, |