Benzène-D6 (99.6% D), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Benzene-[²H₆]
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆D₆ Poids moléculaire: 84.07 g/mol Point d'ébullition: 79 Point de fusion: 6.7 Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003010 Numéro CAS: 1076-43-3 EINECS: 214-061-8 UN: 1114 ADR: 3 II |