Imprimer
1,2-Dichlorobenzène-D4 (98% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
321260010 321260050
ACRO321260010EA 132 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorobenzène-D4 (98% D) pour spectroscopie RMN
1,2-Dichlorobenzène-D4
Formule: C₆D₄Cl₂
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -17 °C
Densité: 1,34 g/cm³
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037106
Numéro CAS: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %