Imprimer
n-Hexane-D14 99+ atom % D NMR
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexane-D14, n-Hexane-[²H₁₄]
244010010 244010050
ACRO244010010EA 219 EUR
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Hexane-D14 99+ atom % D NMR
n-Hexane-D14
Formule: D₃C(CD₂)₄CD₃
Poids moléculaire: 100.07 g/mol
Point d'ébullition: 69
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037562
Numéro CAS: 21666-38-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %