Imprimer
Méthanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
329920050 329920100 329920500
ACRO329920050EA 141 EUR
ACRO329920050 ACRO329920100 ACRO329920500
Méthanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Point d'ébullition: 65,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %