Imprimer
Méthanol-D3 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool à bruler-D3, Alcool méthylique-D3
300730025 300730100
ACRO300730025EA 134 EUR
ACRO300730025 ACRO300730100
Méthanol-D3 99.5 atom % D pour spectroscopie RMN
Méthanol-D3
Formule: D₃COH
Poids moléculaire: 35.02 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -98
Densité: 0.867 g/cm³
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055877
Numéro CAS: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %