Imprimer
Iodométhane-D3 (99% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Méthyle iodure-D3, Iodure de méthyle-D3
174950050 174950250
ACRO174950050EA 101 EUR
ACRO174950050 ACRO174950250
Iodométhane-D3 (99% D) pour spectroscopie RMN
Iodométhane-D3
Formule: D₃CI
Poids moléculaire: 144.92 g/mol
Point d'ébullition: 42
Densité: 2.329 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001074
Numéro CAS: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN: 2644
ADR: 6.1 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %