Imprimer
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
209560250 209561000 209565000
ACRO209560250EA 46.2 EUR
ACRO209560250 ACRO209561000 ACRO209565000
Chloroforme-D1 avec 0,03% TMS 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%