Dichlorométhane-D2 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
CD₂Cl₂ Point d'ébullition: 40 °C (1013 hPa) Point de fusion: –97 °C Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000882 Numéro CAS: 1665-00-5 EINECS: 216-776-0 UN: 1593 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |