1,1,2,2-Tétrachloroéthane-D2 99 atom % D pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cl₂CDCDCl₂ Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa) Point de fusion: –43 °C Densité: 1,61 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037672 Numéro CAS: 33685-54-0 EINECS: 251-634-1 UN: 1702 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥98.5 % |
NMR (19F-NMR) | Consistent with structure |
NMR (31P-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | 52.4 to 56.8 % C |
Specific optical rotation | +40° to +50° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |