Imprimer
Acétone-D6 99.8 atom % D NMR
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylcétone-D6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 104 EUR
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Acétone-D6 99.8 atom % D NMR
Acétone-D6
Formule: D₃CC(O)CD₃
Poids moléculaire: 64.03 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %