Acétone-D6 99+ atom % D NMR
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthylcétone-D6
Formule:
D₃CC(O)CD₃ Poids moléculaire: 64.03 g/mol Point d'ébullition: 55.5 Point de fusion: –93 °C Densité: 0.87 g/cm³ Point éclair: –20 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044635 Numéro CAS: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |