Imprimer
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethylbenzène
28973.294EA 65.3 EUR
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Poids moléculaire: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 140
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
REACH: 01-2119488216-32
Indice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 98 %