Xylène (mélange d'isomères), BAKER, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dimethylbenzène
Formule:
C₆H₄(CH₃)₂ Poids moléculaire: 106.17 g/mol Point d'ébullition: 140 Point de fusion: –34 °C Densité: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 25 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077264 Numéro CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3 III Indice Merck: 13,10136 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs. | |
Appearance | passes test |
Additional Specification(s): | |
Assay | min. 98 % |
Color | max. 10 |