Xylène (mélange d'isomères), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄(CH₃)₂ Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa) Point de fusion: –34 °C Densité: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077264 Numéro CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Indice Merck: 13,10136 |
|
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 98.5 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Ethylbenzene | max. 25 % |
Residue after Evaporation | max. 0.002 % |
Sulfur Compounds (as S) | max. 0.003 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Water (H2O) | max. 0.03 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |