Imprimer
Heptane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
24548.298EA 63.9 EUR
24548.298 24548.550 24548.367 24548.460
Heptane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Heptane (mixture of isomers)
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Poids moléculaire: 100.2 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,5 °C
Densité: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: -4
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre min. 98.5%
Indice de réfraction (20°C) 1,39 - 1,405
Résidu à l'évaporation Max. 20 ppm
Point d'ébullition 90 - 100 °C