Imprimer
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9045 8.02961.9050 8.02961.0025
8.02961.0050EA 34.4 EUR
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9045 8.02961.9050 8.02961.0025
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005359
Numéro CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 12.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid