Imprimer
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11687.22 A11687.36
A11687.22EA 59.1 EUR
A11687.22 A11687.36
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98%
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne
Purity: 98% CAS No.: 696-59-3 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: -45° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 104261 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00005359
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 145…147 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,020
Point éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005359
Numéro CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 3271
ADR: 3,III