Imprimer
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
115671000 115675000
ACRO115671000EA 74.7 EUR
ACRO115671000 ACRO115675000
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans 99%
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₂O₃
Poids moléculaire: 132.16 g/mol
Point d'ébullition: 145
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.021 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 35
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005359
Numéro CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %