Imprimer
4-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16734.AD A16734.AK A16734.AU
A16734.ADEA 37.7 EUR
A16734.AD A16734.AK A16734.AU
4-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98%
4-Méthylcyclohexanol
Purity: 98% CAS No.: 589-91-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -41° Boiling Point: 171-173° Beilstein Reference: 1445998 MDL No.: MFCD00001449
Formule: C₇H₁₄O
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0.915
Point éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001449
Numéro CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8