2-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methylcyclohexan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 583-59-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -21°
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1847535
UN No.: 2617
MDL No.: MFCD00001443
Formule:
C₇H₁₄O Point d'ébullition: 163…166 °C Point de fusion: –21 °C Densité: 0,929 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001443 Numéro CAS: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |