2-Méthylcyclohexanol mélange cis- et trans 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Methylcyclohexan-1-ol
Formule:
C₇H₁₄O Poids moléculaire: 114.19 g/mol Point d'ébullition: 163…166 °C (760 mmHg) Point de fusion: –38 °C Densité: 0.93 g/cm³ Point éclair: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001443 Numéro CAS: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |