1-Bromo-4-méthylcyclohexane mélange cis- et trans ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 6294-40-2
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 94-96°/50mm
MDL No.: MFCD00014282
Formule:
C₇H₁₃Br Point d'ébullition: 94…96 °C (50 mmHg) Densité: 1,262 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014282 Numéro CAS: 6294-40-2 EINECS: 228-559-8 |