2-Pentène mélange cis- et trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-68-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.38
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 36-38°
Beilstein Reference: 969151
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Formule:
C₅H₁₀ Point d'ébullition: 36…38 °C Point de fusion: –140 °C Densité: 0,650 Point éclair: –45 °C (–49 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009384 Numéro CAS: 109-68-2 EINECS: 203-695-0 UN: 3295 ADR: 3,II Indice Merck: 14,7123 |