Imprimer
2-Octène mélange cis- et trans ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L03862.06 L03862.14
L03862.06EA 42.4 EUR
L03862.06 L03862.14
2-Octène mélange cis- et trans ≥98%
2-Octène
Purity: 98% CAS No.: 111-67-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 1719495 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009532
Formule: C₈H₁₆
Poids moléculaire: 112.22 g/mol
Point d'ébullition: 123…125 °C
Point de fusion: –106.8 °C
Densité: 0.715
Point éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009532
Numéro CAS: 111-67-1
EINECS: 203-894-2
UN: 3295
ADR: 3 II