Imprimer
2-Bromo-2-butène mélange cis- et trans ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18058.14 A18058.22
A18058.14EA 80.2 EUR
A18058.14 A18058.22
2-Bromo-2-butène mélange cis- et trans ≥98% stabilisé
2-Bromo-2-butène
Stabilized
Purity: 98% CAS No.: 13294-71-8 Molecular Formula: C4H7Br Formula Weight: 135.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 1°(33°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Recognizable Boiling Point: 82-90° Beilstein Reference: 1733329 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000141
Formule: C₄H₇Br
Point d'ébullition: 82…90 °C
Densité: 1,328
Point éclair: 1 °C (33 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000141
Numéro CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3,II