Imprimer
2-Bromo-2-butène mélange cis- et trans 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
201510250 201511000
ACRO201510250EA 111 EUR
ACRO201510250 ACRO201511000
2-Bromo-2-butène mélange cis- et trans 98%
2-Bromo-2-butène
Formule: C₄H₇Br
Point d'ébullition: 82…90 °C (740 mmHg)
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: <1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000141
Numéro CAS: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %