Imprimer
Flacons à col étroit, type boston, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
215-2559EA 525 EUR
215-2559 215-2557 215-2558 215-2555 215-2556 215-2560
Flacons à col étroit, type boston, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, amber with amber PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • Leakproof
Amber to protect light-sensitive materials. Ideal for storing and shipping liquids.