Imprimer
Glycérol 86%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
24385.295EA 155 EUR
24385.295 24385.320 24385.460
Glycérol 86%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Indice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre 83.5 - 88.0%
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Alkalinity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 1.220 - 1.230
Esters of fatty acids (as C15H26O6) Max. 0.05 %
Glyceraldehyde Max. 30 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Water 13 - 16 %