Imprimer
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8%, Purum A15, sans additif
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
02883-2.5L 02883-4X2.5L
02883-2.5LEA 129 EUR
02883-2.5L 02883-4X2.5L
Éthanol absolu (non taxé) ≥99.8%, Purum A15, sans additif
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78…79 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) Min. 99.80 %
Refractive index (n 20/D) 1.361 - 1.363
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Refractive Index n20/D 1.362
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F