Imprimer
Acide acétique 30% Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide éthanoïque
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.59166.0500EA 54.9 EUR
1.59166.9999 1.59166.0500
Acide acétique 30% Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V) acetic acid
Density 1.039 g/cm3 (20 °C)