Imprimer
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
1.12292.0005EA 109 EUR
1.12292.0005 1.12292.0025 1.12292.0002
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Formule: C₈H₁₇NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 216.27 g/mol
Bulk Density 345 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)