Imprimer
Lingettes pour applications générales, WYPALL* L40
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7462 7461 5701 7471
115-0185EA 58.7 EUR
115-0185 KIMB7461 KIMB5701 115-1549
Lingettes pour applications générales, WYPALL* L40
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Les lingettes WYPALL* L40 absorbent facilement fuites et éclaboussures. Elles sont ainsi idéales pour la maintenance et le nettoyage industriels de routine. Elles sont également suffisamment douces pour nettoyer mains et visage.
  • Idéales pour paillasse
  • Conçues en cellulose/latex
Couleur : blanc