Imprimer
VWR® VisiLight® LED3, Source de lumière froide sans ventilateur
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
631-1100EA 806 EUR
631-1100 631-1103
VWR® VisiLight® LED3, Source de lumière froide sans ventilateur
Éclairages Sources de lumière froide
La source de lumière froide VisiLight® LED3 à refroidissement passif, avec système de refroidissement sans ventilateur, peut être utilisée pour une variété d'applications, telles que l'assurance qualité, l'endoscopie industrielle, la vision industrielle, et est idéale pour les applications en salle blanche. Cette source de lumière froide à LED se caractérise par une qualité de finition supérieure. Grâce à la technologie LED respectueuse de l'environnement, ils sont durables et fonctionnent efficacement. Malgré le système de refroidissement passif, sans ventilateur, il dépasse facilement la luminosité d'une source de lumière froide halogène de 150 W.
  • Design moderne avec boîtier robuste en aluminium anodisé
  • Technologie LED respectueuse de l'environnement avec éclairage sans scintillement
  • Consommation électrique de 36 W, intensité lumineuse (730 lm*) supérieure à 150 W halogène
l×p×h : 174×259×81 mm
Poids : 3,7 kg
*with a light guide of active Ø = 9 mm and L = 1 m
Informations de commande: Fourni avec une alimentation multi-adaptateur (UE, UK EU,). Durée de vie des LED de 50000 heures. Des versions dans d'autres températures de couleur ou avec un IRC élevé sont disponibles sur demande, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.