Imprimer
Rhénium ≥99.97% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13983.FF 13983.FI
13983.FFEA 722 EUR
13983.FF 13983.FI
Rhénium ≥99.97% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Rhénium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈6.58g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
Point d'ébullition: 5630 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Indice Merck: 12,08343