Rhénium ≥99.99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-15-5
Appearance: Black to grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011195
Formule:
Re Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011195 Numéro CAS: 7440-15-5 EINECS: 231-124-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |