Imprimer
Rhénium ≥99.97% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10307.FF 10307.FI
10307.FFEA 314 EUR
10307.FF 10307.FI
Rhénium ≥99.97% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Rhénium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈0.33g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Formule: Re
Point d'ébullition: 5630 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3180 °C
Densité: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011195
Numéro CAS: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Indice Merck: 12,08343