Imprimer
Chrome ≥99.99% (base métaux), pièces 1-25 mm (0.04-1 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43066.A1 43066.30 43066.18
43066.A1EA 1960 EUR
43066.A1 43066.30 43066.18
Chrome ≥99.99% (base métaux), pièces 1-25 mm (0.04-1 in)
Chrome
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Indice Merck: 12,02288