Imprimer
Chrome ≥99.995% (base métaux), pièces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38494.18 38494.30
38494.18EA 151 EUR
38494.18 38494.30
Chrome ≥99.995% (base métaux), pièces, Thickness: 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Chrome
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate, Large irregular pieces Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Indice Merck: 12,02288