Imprimer
Chrome ≥99.99% (base métaux), en poudre -100+325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
35668.09 35668.18
35668.09EA 165 EUR
35668.09 35668.18
Chrome ≥99.99% (base métaux), en poudre -100+325 mesh
Chrome
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Poids moléculaire: 52 g/mol
Point d'ébullition: 2469
Point de fusion: 1840
Densité: 7.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 12,02288