Imprimer
Chrome ≥99.95% (base métaux), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13796.14 13796.22 13796.36
13796.14EA 147 EUR
13796.14 13796.22 13796.36
Chrome ≥99.95% (base métaux), en poudre -200 mesh
Chrome
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Poids moléculaire: 52 g/mol
Point d'ébullition: 2469
Point de fusion: 1840
Densité: 7.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 12,02288