Imprimer
Chrome ≥99.996% (base métaux), pièces cristallines 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10453.09 10453.18
10453.09EA 134 EUR
10453.09 10453.18
Chrome ≥99.996% (base métaux), pièces cristallines 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chrome
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Point d'ébullition: 2469 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1840 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Indice Merck: 12,02288