Imprimer
Chrome ≥99.996% (base métaux), en poudre -10+20 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10452.06 10452.14 10452.22
10452.06EA 105 EUR
10452.06 10452.14 10452.22
Chrome ≥99.996% (base métaux), en poudre -10+20 mesh
Chrome
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formule: Cr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010944
Numéro CAS: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III